Merck
5.89589
Sigma-Aldrich
Diethylether
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.22
Qualität:
anhydrous
Assay:
≥99.7%
bp:
34.6 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Diethylether, contains 1 ppm BHT as inhibitor, ≥99.7%, anhydrous
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Assay
≥99.7%
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
1 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup