Wichtige Dokumente
PHR1666
Diethylether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Diethylether, Ether, Ethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
320 °F
Expl.-Gr.
36.5 %
Verpackung
pkg of 3 × 1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokolle
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10