Merck
319953
Sigma-Aldrich
Benzol
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
Beilstein:
969212
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80 °C (lit.)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.77 (vs air)
Dampfdruck
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1043 °F
Expl.-Gr.
8 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
thiophene, passes test (limit ∼1ppm)
≤0.005% S compounds
≤0.05% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzol ist eine monocyclische aromatische Verbindung, die als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen verwendet wird. Sie ist ein wichtiges Rohmaterial für Kraftstoffe, Gummi- und Kunststoffprodukte, Detergenzien, Pestizide und Arzneimittel.
Anwendung
Benzol kann als Lösungsmittel in folgenden Reaktionen verwendet werden:
  • Heck-Reaktion von Vinylbromiden mit Styrolen zur Synthese von funktionalisierten 1,3-Dienen.
  • Galliumkatalysierte reduktive Lactonisierung von γ-Ketosäuren zu γ-Lacton-Derivaten.
  • Anionische Polymerisation von Styrol und 1,3-Butadien in Gegenwart von Phosphazen als Base.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Deborah C Glass et al.
Occupational and environmental medicine, 71(4), 266-274 (2014-02-18)
Benzene exposure has been associated with increased risk of leukaemia and myelodysplastic syndrome. Existing studies are sparse for other lymphohaematopoietic cancer subtypes, such as myeloproliferative disease (MPD) and the related chronic myeloid leukaemia (CML). We pooled data from three petroleum
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Scott M Arnold et al.
Critical reviews in toxicology, 43(2), 119-153 (2013-01-26)
Abstract A framework of "Common Criteria" (i.e. a series of questions) has been developed to inform the use and evaluation of biomonitoring data in the context of human exposure and risk assessment. The data-rich chemical benzene was selected for use