Wichtige Dokumente
PHR1310
Benzol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to NIST 3000
traceable to USP 1601146
Dampfdichte
2.77 (vs air)
Dampfdruck
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1043 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene