Wichtige Dokumente
T4062
Tetracyclin -hydrochlorid
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Tetracycline HCL
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Assay
≥900 (Units in µg/mg)
Form
crystalline powder
Optische Aktivität
[α]/D -255 to 240° (Specific rotation )
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
Verunreinigungen
≤4.0%
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
220-223 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChIKey
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
Resistenzmechanismus: Verlust der Zellwandpermeabilität.
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?