Wichtige Dokumente
438111
Poly(propylenglycol)monobutylether
average Mn ~1,000
Synonym(e):
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether, Polypropylene glycol butyl ether, Polypropylene glycol monobutyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,000
Brechungsindex
n20/D 1.448
Viskosität
140 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
Übergangstemp.
pour point −40 °C
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
285.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?