Wichtige Dokumente
202304
Poly(propylenglycol)
average Mn ~425
Synonym(e):
PPG, Poly-(propylenoxid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Mol-Gew.
average Mn ~425
Enthält
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Brechungsindex
n20/D 1.447
Viskosität
80 cSt(25 °C)(lit.)
Hydroxylzahl
263 mg KOH/g
Löslichkeit
water: miscible (completely)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Als Weichmacher, da es nicht kristallisiert, eine geringe Glasübergangstemperatur aufweist und biokompatibel ist. Es kann beispielsweise für die Plastifizierung von Polymilchsäure eingesetzt werden.
- Zum Herstellen des wässrigen zweiphasigen Systems für die Rückgewinnung von Ectoin aus Halomonas-salina-Zellen.
- Zum Untersuchen des virtuellen Übergangs von supramolekularem Polymer (PPG) zu normalem Polymer (PPO).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
445.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
229.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
202304-5G | 4061838764720 |
202304-250G | 4061838764706 |
202304-500G | 4061838764713 |