QC1083
Öle und Fette
certified reference material
Synonym(e):
synonym description not exact
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-029
Konzentration
in 1-propanol
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)