Merck
QC3083
Supelco
Öle und Fette – Gesamtvolumen
certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-3029
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)