Merck
MBAS1000
Supelco
Tensid (MBAS) 1000 mg/l Kalibrierstandard
certified reference material
Synonym(e):
concentration should be included
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC MBAS1000-100
Konzentration
in H2O
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)