Wichtige Dokumente
PHR3443
S-(5′-Adenosyl)-L-Homocystein
certified reference material
Synonym(e):
AdoHcy, S-(5′-Deoxy-5′-adenosyl)-L-homocystein, S-(5′-Desoxyadenosin-5′)-L-homocystein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
Agentur
traceable to USP 1012112
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChIKey
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)