Merck
PHR1033
Supelco
Niacinamid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Nicotinamid, Niacinamid, Nicotinsäureamid, Pyridin-3-carbonsäureamid, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
Beilstein:
383619
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 460
traceable to Ph. Eur. N0600000
traceable to USP 1462006
API-Familie
nicotinamide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Niacinamid kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Plasma pharmazeutischen Formulierungen und Ernährungsformelpulver für Säuglinge/Erwachsene in verschiedenen chromatographischen Verfahren verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicotinamid ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Niacinamid/Nicotinamid ist ein Amidderivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC1697“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid determination of thiamine, riboflavin, niacinamide, pantothenic acid, pyridoxine, folic acid and ascorbic acid in Vitamins with Minerals Tablets by high-performance liquid chromatography with diode array detector
Jin P, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 70(5), 151-157 (2012)
Simultaneous determination of water-soluble vitamins in SRM 1849 Infant/Adult Nutritional Formula powder by liquid chromatography--isotope dilution mass spectrometry
Goldschmidt RJ and Wolf WR
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(2), 471-481 (2010)
P Pfuhl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 36(5), 1045-1052 (2004-12-29)
A sensitive, specific, accurate, and reproducible HPLC/MS-method for the simultaneous quantitative determination of niacin (NA) and its main metabolites niacinamide (NAM) and nicotinuric acid (NUR) in human plasma using chinolin-3-carboxylic acid as an internal standard was developed and validated according
Mitchell E Horwitz et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3121-3128 (2014-06-10)
Delayed hematopoietic recovery is a major drawback of umbilical cord blood (UCB) transplantation. Transplantation of ex vivo-expanded UCB shortens time to hematopoietic recovery, but long-term, robust engraftment by the expanded unit has yet to be demonstrated. We tested the hypothesis
Ann-Lii Cheng et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4067-4075 (2013-10-02)
Open-label, phase III trial evaluating whether sunitinib was superior or equivalent to sorafenib in hepatocellular cancer. Patients were stratified and randomly assigned to receive sunitinib 37.5 mg once per day or sorafenib 400 mg twice per day. Primary end point
Artikel
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protokolle
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid