Wichtige Dokumente
PHR2925
Valacyclovir-verwandte Verbindung G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)-pyridin, N,N-Dimethylpyridin-4-amin, DMAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001099
traceable to USP 1707894
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
valacyclovir
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)