Wichtige Dokumente
PHR3554
Valacyclovir-verwandte Verbindung C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethyl N-methyl-L-valinat -hydrochlorid, N-Methyl-L-valin-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1707855
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
InChIKey
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable