PHR2026
Testosteron-Propionat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Testosteronpropionat, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on-17-propionat, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-on, 4-Androsten-17β-ol-3-on-17-propionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 702
traceable to USP 1649007
API-Familie
testosterone
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)