Wichtige Dokumente
Y0001312
Testosteronenantat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Testosteron-Enantat, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)-oxy]-androst-4-en-3-on, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on-17-enanthat, 4-Androsten-17β-ol-3-on-17-enanthat, NSC 17591, Testosteron-17β-heptanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
testosterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChIKey
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)