Wichtige Dokumente
Y0002163
Testosteron für Identifizierung und Assay
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Testosteron, 17β-Hydroxy-3-oxo-4-androsten, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on, 4-Androsten-17β-ol-3-on, trans-Testosteron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
testosterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)