PHR1907
Acebutolol-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Acebutolol -hydrochlorid, N-{3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]-phenyl}-butanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. A0040000
traceable to USP 1000601
API-Familie
acebutolol
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
InChIKey
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)