Merck
A0040000
Acebutolol -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-{3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]-phenyl}-butanamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acebutolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
InChIKey
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Acebutolol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pratap Neelakantan et al.
Blood, 121(14), 2739-2742 (2013-02-06)
Several groups have shown that that the BCR-ABL1 transcript level measured at 3 or 6 months after starting treatment with tyrosine kinase inhibitors strongly predicts clinical outcomes for patients with chronic myeloid leukemia. In this work, we asked whether the
Beta-blocking agent for treatment of infantile hemangioma.
Michele Bigorre et al.
Plastic and reconstructive surgery, 123(6), 195e-196e (2009-06-02)
Silvio Abati et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 26(4), 369-372 (2012-10-09)
The aim of this study was to explore the relationship between periodontal health and pregnancy outcomes in a large cohort of Italian postpartum women. 750 postpartum women were enrolled in a case-control study within 5 days from delivery at three
Darren P Martin et al.
Archives of virology, 156(8), 1463-1469 (2011-04-13)
Recombination has profoundly shaped the evolution of viruses in the family Geminiviridae and has been studied extensively in the two best characterised geminivirus lineages: the dicotyledonous plant infecting begomoviruses and the monocotyledonous plant infecting mastreviruses. Here, we demonstrate that the
Alexandros Klavdios Steriotis et al.
The American journal of cardiology, 109(7), 1015-1019 (2012-01-10)
The aim of this study was to assess exercise test results and efficacy of therapy with a β blocker (acebutolol) in ryanodine receptor type 2 (RyR2) mutation carriers with documented ventricular arrhythmias (VAs) and long-term follow-up. Twenty RyR2 mutation carriers