Wichtige Dokumente
PHR1801
Minocyclin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Minocyclin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 394
traceable to Ph. Eur. Y0001930
traceable to USP 1444004
API-Familie
minocycline
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChIKey
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)