Merck
O0225000
Oxazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-1,4(2H)-benzodiazepin-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC1N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)
InChIKey
ADIMAYPTOBDMTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Oxazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Anxiolytisch; Ligand für die GABA A-Rezeptor Benzodiazepin modulatorische Stelle.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S A Lahousse et al.
Veterinary pathology, 48(4), 875-884 (2010-12-15)
Liver tumors from a previous National Toxicology Program study were examined using global gene expression and mutation analysis to define the mechanisms of carcinogenesis in mice exposed to oxazepam. Five hepatocellular adenomas and 5 hepatocellular carcinomas from male B6C3F1 mice
Olof Beck et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 74(8), 681-686 (2014-07-22)
Products for on-site urine drug testing offer the possibility to perform screening for drugs of abuse directly at the point-of-care. This is a well-established routine in emergency and dependency clinics but further evaluation of performance is needed due to inherent
Jonas K Olofsson et al.
Psychopharmacology, 215(2), 301-309 (2011-01-05)
Little is known about how rapid electrocortical responses (event-related potentials; ERPs) to affective pictures are modulated by benzodiazepine agonists. The present study investigated effects of oxazepam (20 mg p.o.) on behavioral measures and ERPs associated with affective picture processing during
M H Lader
Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum, (274)(274), 89-93 (1978-01-01)
The benzodiazepines have been available now for about 15 years but new aspects of their actions are being elucidated all the time. Oxazepam has a short half-life and inactive metabolites and therefore differs from most other benzodiazepines. Some aspects of
Maarten Charles J Franck et al.
Patient education and counseling, 83(3), 411-416 (2011-05-31)
We developed a semi-automated leaflet optimizer (ABOP) to improve the readability of Dutch patient information leaflets (PILs). Our aim was to assess whether or not revisions made with ABOP have an effect on traceability and comprehension of PIL information. Two