L5910
Lysin-Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
5.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Anwendung
Komponenten
Dextrose, 44.50
Kaliumphosphat monobasisch, 1.78
Magnesiumsulfat, 0.89
Calciumchlorid, 0.178
Natriumchlorid, 0.089
Adenin, 0.00178
DL-Methionin, 0.000891
L-Histidin, 0.000891
DL-Tryptophan, 0.000891
Borsäure, 0.0000089
Zinksulfat, 0.0000356
Ammoniummolybdat, 0.0000178
Mangan(II)-sulfat, 0.0000356
Eisen(II)-sulfat, 0.0002225
L-Lysin, 1.00
Inositol, 0.02
Calciumpantothenat, 0.002
Aneurine, 0.0004
Pyridoxin, 0.0004
p-Aminobenzoesäure, 0.0002
Nicotinsäure, 0.0004
Riboflavin, 0.0002
Biotin, 0.000002
Folsäure, 0.000001
Agar, 17.80
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.