17226
Universal-Bier-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
UB-Agar, UBA-Medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
dextrose, 16.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.31 g/L
ferrous sulfate, 0.006 g/L
magnesiumsulfate, 0.12 g/L
manganese sulfate, 0.006 g/L
monopotassium phosphate, 0.31 g/L
peptonized milk, 15 g/L
sodium chloride, 0.006 g/L
tomato juice, 12.2 g/L
yeast extract, 6.1 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Verpackung
pkg of -500 g
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Eignung
Acinetobacter spp.
Pediococcus spp.
selective for Candida spp.
selective for Escherichia coli
selective for Lactobacillus spp.
selective for Pichia spp.
selective for Proteus spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.