Merck
IRMM618
Rubidium-87Rb -Lösung
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 87Rb
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
0.5 M in nitric acid
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Isotopenverteilung
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM618
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)