Wichtige Dokumente
601403
Lithium-6Li-chlorid
95 atom % 6Li, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
6LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?