Wichtige Dokumente
G8284
Glycolsäure
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (titration)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
2 (25 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Flammpunkt (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?