Wichtige Dokumente
8.04104
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
for synthesis
Synonym(e):
Hydroxyessigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-180-5
NACRES:
NA.22
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10.8 hPa ( 80 °C)
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C
Übergangstemp.
flash point >300 °C (decomposition)
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.49 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
SMILES String
[O+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 74 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 79 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Flammpunkt (°C)
> 300 °C - (decomposition)