Wichtige Dokumente
O0376
Oxalsäure Dihydrat
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a catalyst in the preparation of tetrahydroquinoline derivatives via imino Diels-Alder reaction.
- As a homogeneous catalyst in the preparation of highly functionalized piperidines via multi-component reaction.
- As an oxidant for the formation of triazolinediones from corresponding urazoles and bisurazoles via oxidation.
- In the transformation of thiols to nitrosothiols by reacting with sodium nitrite.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?