Merck
94477
Supelco
(E)-2-Cyan-3-(2-naphthyl)-acrylsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-2-Cyan-3-(2-naphthalinyl)-2-propensäure, (E)-2-Cyan-3-(naphthalin-2-yl)-acrylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
Beilstein:
2270800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
InChIKey
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
Anwendung
suitable as Maldi-Matrix-Material
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)