Wichtige Dokumente
54793
2-(4-Hydroxyphenylazo)-benzoesäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonym(e):
4′-Hydroxy-benzolazo-2-benzoesäure, 4′-Hydroxyazobenzol-2-carbonsäure, HABA, HBABA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Funktionsklasse(n) des Analyten
polymers
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans, peptides, proteins
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
204-208 °C
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL, clear
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChIKey
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)