85429
Sinapinsäure
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtsäure, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-zimtsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
chemische Klasse(n) des Analyten
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Farbe
slightly yellow
mp (Schmelzpunkt)
~202 °C
Löslichkeit
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
Kationenspuren
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Eignung
in accordance for UV test
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChIKey
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?