Wichtige Dokumente
05851
4-Aminochinaldin
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-4-chinolinamin, 4-Amino-2-methyl-chinolin, 4-Chinaldinamin, NSC 60281
About This Item
Qualität
matrix substance for MALDI-MS
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
bp
333 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (lit.)
Kationenspuren
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
SMILES String
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)