Wichtige Dokumente
902217
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%
Synonym(e):
Ir photocatalyst, Photocatalyst
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9F)F)C=CC(=C8)F)([NH]5=CC(=CC=C5c6c4cc(cc6F)F)F)[NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(F)(F)F)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChIKey
UCNIZYCFAFBGQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)