Wichtige Dokumente
905518
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Photokatalysatoraktivierung
465 nm
SMILES String
FC1=C(C2=NC=C(F)C=C2)C([Ir]3([N]4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4C5=CC(C(C)(C)C)=CC=[N]53)C6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(F)C=N7)=CC(F)=C1.FP(F)(F)(F)(F)F
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
905518-100MG | |
905518-250MG |