Wichtige Dokumente
901466
Mes-Umemoto-Reagenz
≥95%
Synonym(e):
Dimesityl(trifluormethyl)sulfonium-trifluormethansulfonat, MacMillan Trifluormethylierungsreagenz, dMesSCF3-Reagenz
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Funktionelle Gruppe
fluoro
thioether
triflate
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Das MacMillan-Labor hat gezeigt, dass das Mes-Umemoto-Reagens unter einem dualen katalytischen Kupfer-/Photoredox-Manifold ein herausragendes Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden und Arylhalogeniden darstellt, um Alkyl-CF3 und Aryl-CF3 in hohen Mengen zu gewinnen. In beiden Fällen zeigen diese Reaktionen einen breiten Substratumfang bei guter funktionaler Gruppentoleranz. Genauer gesagt konnte eine Vielzahl der 5- und 6-gliedrigen Heteroaryl-Halogenide unter milden Bedingungen sofort in die entsprechenden Trifluormethylheteroarene umgewandelt werden. Zur Verwendung in Verbindung mit Supersilanol (902489) und Ir-Photokatalysator (902217 oder 902225).
Das Produkt kann mit unserer Photokatalysator-Linie verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Das Produkt kann mit unserer Photokatalysator-Linie verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(19), 6542-6546 (2016-03-08)
A Pd-catalyzed Suzuki cross-coupling of arylboronic acids with Yagupolskii-Umemoto reagents was explored. In contrary to trifluoromethylations, the Pd-catalyzed reaction of R-B(OH)2 and [Ar2 SCF3 ](+) [OTf](-) provided the arylation products (R-Ar) in good to high yields. The reaction confirms that
Science (New York, N.Y.), 360(6392), 1010-1014 (2018-06-02)
Transition metal-catalyzed arene functionalization has been widely used for molecular synthesis over the past century. In this arena, copper catalysis has long been considered a privileged platform due to the propensity of high-valent copper to undergo reductive elimination with a