Wichtige Dokumente
900521
Chlorbenzol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.86 (vs air)
Dampfdruck
11.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1178 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
pH-Wert
7
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)