74867
Dichlorvos-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,2-Dichlorvinyl-di-(methyl-d3)-phosphat, Dichlorvos-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥95.0 atom % D
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC(Cl)=COP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
OEBRKCOSUFCWJD-WFGJKAKNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?