Wichtige Dokumente
94093
Parathion-Methyl-d6 (dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Dimethyl-d6 O-(4-nitrophenyl)-phosphorothioat, Methyl parathion-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
under inert gas (Argon)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
S=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
RLBIQVVOMOPOHC-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?