59824
Dimethoat-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Di-(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl-phosphordithioat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
InChIKey
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?