Merck
58380-U
Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
701SNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
needle type SN (special needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80365
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)