58382
Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
705SNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
needle type SN (special needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80565
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
mode of use Valco VISF-2
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)