Merck
51730
Supelco
Heptan
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Selbstzündungstemp.
433 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.388
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
Ross J Ellis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(40), 12796-12807 (2014-08-30)
Combining experiment with theory reveals the role of self-assembly and complexation in metal-ion transfer through the water-oil interface. The coordinating metal salt Eu(NO3)3 was extracted from water into oil by a lipophilic neutral amphiphile. Molecular dynamics simulations were coupled to
Artikel
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokolle
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)