Merck
1.04379
Supelco
n-Heptan
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Heptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
205-563-8
NACRES:
NB.21
bp:
98 °C (lit.)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES String
CCCCCCC
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren die Konformität unserer EMSURE Produktreihe mit der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Normen.
Anwendung
Anwendungsgebiete von n-Heptan:
  • Lösungsmittel bei der Extraktion schwefelhaltiger Kohlenwasserstoffe.
  • Substrat für die doppelte Oxidation von mittelkettigen Alkanen.
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel im Vergleich zu Hexan und entspricht daher dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3