Wichtige Dokumente
471348
Methansulfonsäure -Lösung
70 wt. % in H2O
Synonym(e):
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Konzentration
70 wt. % in H2O
Verunreinigungen
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
Brechungsindex
n20/D 1.416
Dichte
1.319 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?