17192
Peptonsorbit-Galle-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bile salt mixture, 1.5 g/L
disodium phosphate, 8.23 g/L
monosodium phosphate, 1.2 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sorbitol, 10 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.6±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
selective for Yersinia spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?