Wichtige Dokumente
17777
Kaliumchlorat-Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Kaliumchlorat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 10273:2017
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
356 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Yersinia spp.
SMILES String
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Komponenten
Kaliumchlorat 1 g
destilliertes Wasser 30 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?