17156
ITC-Bouillon (Basis)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Irgasan-Ticarcillin-Chlorat-Bouillon (Basis), TTC-Bouillon (Basis), Triclosan-Ticarcillin-Chlorat-Bouillon (Basis)
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 10273:2017
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
irgasan (trichlosan), 0.001 g/L
magnesium chloride.6H2O, 60 g/L
malachite green, 0.01 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 1 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.9±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
selective for Yersinia spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
Die Bezeichnungen „Basic“, „Plus“ oder „Prime“ werden ergänzt, um das Qualitätssicherungsniveau anzugeben, von der Basis-Qualitätssicherung (Basic) über die Standard-Qualitätssicherung (Plus) bis zur Premium-Qualitätssicherung (Prime) für vollständige regulatorische Konformität.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?