Merck
11484281001
Roche
BM Blue POD Substrat, löslich
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
Synonym(e):
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
Beilstein:
2808541
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
Qualitätsniveau
Form
solution (ready-to-use)
Mol-Gew.
Mr 240.35
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BM Blue POD Substrat, löslich, ideal für ELISA-Anwendungen. Es wird in einem mit Fluoreszein markierten Exendin-4-Bindungsassay verwendet.
Spezifikationen
Formel: C16H20N2
Farbe: blau; gelb nach Abschluss der Reaktion
Analyse: photometrisch (450 nm)
Physikalische Form
Lösung, gebrauchsfertig
Hinweis zur Analyse
Absorption: Stimmt mit dem TMB-Absorptionsspektrum überein
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daming Zhou et al.
Nature structural & molecular biology, 27(10), 950-958 (2020-08-02)
The COVID-19 pandemic has had an unprecedented health and economic impact and there are currently no approved therapies. We have isolated an antibody, EY6A, from an individual convalescing from COVID-19 and have shown that it neutralizes SARS-CoV-2 and cross-reacts with
Sindhu Rajan et al.
Molecular metabolism, 4(4), 265-276 (2015-04-02)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) enhances insulin secretion and protects β-cell mass. Diabetes therapies targeting the GLP-1 receptor (GLP-1R), expressed in numerous tissues, have diminished dose-response in patients with type 2 diabetes compared with healthy human controls. The aim of this