613548
TMB, Insoluble
Synonym(e):
TMB, Insoluble, 3,3ʹ,5,5ʹ-Tetramethylbenzidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
RTECS - DV2300000
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clearlight brown
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.