Wichtige Dokumente
ZLXUVLPL1
Milli-Q
Bakterizide UV-Lampe
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
Synonym(e):
Bakterizide UV-Lampe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Verpackung
pkg of 1 unit
UV-Absorption
λ: 254 nm Amax
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die bakterizide UV-Lampe ist ein eingebautes Gerät zur Senkung des Bakteriengehalts in Reinwasser, um eine optimale Wasserqualität für bakterienempfindliche Anwendungen zu gewährleisten.
In der letzten Reinigungsstufe der Anlage wird das Reinwasser vor dem Eintritt in den Lagertank mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt. Die UV-Lampe im Lagertank hält das Bakterienwachstum zurück und verhindert die Bildung eines Biofilms, damit die Wasserqualität erhalten bleibt.
Anwendung
Diese Lampe wird zur Kontrolle des Bakteriengehalts verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 254-nm-Quecksilber-UV-Lampe
  • Bakterizide Wirkung
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.